Learn More
FLT4 (VEGF R3) rekombinantes humanes Protein (ohne katalytische Aktivitätsdomäne), His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Ile 776) von humanem FLT4 (NP_002011.2) kodiert und wurde mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag exprimiert
Marke:  Invitrogen 10806H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277205
  • 125.00 CHF / 5 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fms-related Tyrosine Kinase 4 (FLT4), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden. Da dieses Produkt ein verkürztes Protein ist und keine intrazelluläre, katalytische Aktivitätsdomäne enthält, ist es nicht für die Verwendung in Enzymaktivitätsstudien geeignet.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA: 1. Immobilisierter humaner VEGF-C (Herst. Nr. 10542-H08H) bei 10 μg/ml (100 μl/Well) kann humanes FLT4-his binden, EC50 von humanem FLT4-his beträgt 0.011 μg/ml; 2. Gemessen an der Fähigkeit humanes VEGF-D (Herst.- Nr. 10557-H08H) in einem funktionellen ELISA zu binden
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
5 μ g
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren