Learn More
FIGF, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife Form von humanem VEGFD (NP_004460.1), das der Aminosäure entspricht, (Phe 93-Ser 201) kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10557H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276915
  • 505.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C-fos induzierter Wachstumsfaktor (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor D) (FIGF), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
VEGF (Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor)
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
2277
PAGE
5 x 5μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
c-Fos-induzierter Wachstumsfaktor (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor D)
His-Tag
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
20 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
FIGF, VEGF-D, VEGFD
FIGF