Learn More
FGFR4, rekombinantes humanes Protein (ohne katalytische Aktivitätsdomäne), hIgG1-Fc.His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Asp 369) des humanen FGFR4-Vorläufers (NP_002002.3) kodiert und am C-Terminus mit der C-terminalen Polyhistidin-markierten Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10538H03H50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276895
  • 364.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
19-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 4 (FGFR4), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden. Da dieses Produkt ein verkürztes Protein ist und keine intrazelluläre, katalytische Aktivitätsdomäne enthält, ist es nicht für die Verwendung in Enzymaktivitätsstudien geeignet.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit, die FGF-acidic-abhängige Proliferation von Balb/3T3-Maus-Fibroblasten zu hemmen. Die ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 2 bis6 ng/ml
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
2264
PAGE
50 μ g
Verkürzt/rekombinant
FGFR4, CD334, JTK2, mgC20292, TKF
FGFR4
Zytokine und Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
66 kDa
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -5 ° bis -30 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 4
hIgG1-Fc.His-Tag