Learn More
FCER2 rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne der humanen CD23-Isoform 2 (P06734-1) (Asp 48-Ser 321) kodiert und am N-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10261H07H250
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275035
  • 1220.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FCER2/CD23 (Fc Fragment of IgE Receptor II) mit geringer Affinität, rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
33.2 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
CLEC-6, CLEC6, CLECSF8, MCL, mgC40078, MPCL
FCER2
CD-Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
2208
PAGE
5 x 50μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Fc-Fragment von IgE, geringe Affinität II, Rezeptor für (CD23)
His-Tag