Learn More
EIF4EBP1 rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane 4EBP1 (NP_004086.1) (Ser 2-Ile 118) kodiert und am N-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10022H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234525
  • 278.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EIF4EBP1 (Eukaryotic Translation Initiation Factor 4E Binding Protein 1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 10 % Glycerin, pH-Wert 8.0
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Gefroren
13.4 kDa
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -5 ° bis -30 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -5 ° bis 30 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
4E-BP1, EIF4EBP1, BP-1, mgC4316, PHAS-I
EIF4EBP1
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
1978
PAGE
50 μ g
Volle Länge/rekombinant
Eukaryotischer Translations-Initiierungsfaktor 4E bindendes Protein 1
N-His-Tag