Learn More
DLL4 Recombinant Human Protein, hIgG1-Fc Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant human protein is expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Pro 524) of human DLL4 preprotein (NP_061947.1) fused to the Fc region of human IgG1 at the C-terminus
208.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 81kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias DLL4, mgC126344, hdelta2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15224815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10171H02H25
5 x 5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15244815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10171H02H50
50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15214815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10171H02H250
5 x 50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Delta-like 4 (Drosophila) (DLL4) recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. This protein is suitable for use in protein studies such as protein structure analysis and protein-protein interactions. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
Background: Delta-like protein 4 (DLL4) is a type I membrane-bound Notch ligand characterized by an extracellular region containing several EGF-like domains and a DSL domain required for receptor binding, and is suggested to play a key role in vascular development and tumorangiogenesis. The Notch pathway is an evolutionary conserved intercellular signaling pathway involved in numerous biological processes including cell fate determination, cellular differentiation, proliferation, survival, and apoptosis. In mammalian cells, five Notch ligands (Jagged1, 2, DLL1, 3, 4) and four Notch receptors (Notch1-4) have been identified, and ligand-receptor interactions results in proteolysis and translocation of the Notch intracellular domain. As a ligand for Notch1 and Notch 4, DLL4 is selectively expressed in the developing endothelium and in some tumor endothelium, and is induced by vascular endothelial growth factor (VEGF)-A and hypoxia. In recent studies, it has been revealed that this DLL4 inhibition may paradoxically lead to increased angiogenesis but poor tumor growth because of the nonfunctional neovascularization, and constitutive expression of DLL4 may lead to a lethal lymphoproliferative disease. Accordingly, this may provide a new therapeutic approach for certain carcinomas.
  • N-terminal Sequence Analysis: Ser 27
  • Activity: measured by its binding ability in a functional ELISA; immobilized human DLL4 at 10μg/mL (100μL/well) has been shown to bind biotinylated mouse NOTCH1-His, the EC50 of biotinylated mouse NOTCH1-His is 40ng/mL
  • Formulation: lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% mannitol, 5% trehalose, 0.02% Tween™-80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double-distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Manufactured by Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
DLL4, mgC126344, hdelta2
DLL4
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
81kDa
<1 EU/μg
Delta-like 4 (Drosophila)
IgG1 Fc Tag
Other Proteins
Neurotrophic Factors