Learn More
DDC, Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die gesamte Länge von humanem DDC (NP_000781.1) (Met 1-Glu 480) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10560H08B5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276925
  • 222.00 CHF / 5 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DOPA-Decarboxylase (DDC), rekombinantes, humanes Protein, wird in gefrorenem Format geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit das Substrat 3,4-Dihydroxyphenylalanin (L-Dopa) in 3,4-Dihydroxyphenethylamin (Dopamin) umzuwandeln. Das Dopamin-Produkt wird durch seine Absorption bei 340 nM nach Derivatisierung mit Trinitrobenzolsulfonsäure gemessen. Die spezifische Aktivität beträgt >1500 pmol/min/μg.
  • Rezeptur: 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 0.2 μg/μL BSA, pH-Wert 8, 10 %Glycerin
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
55 kDa
5 μ g
Weitere Proteine
AADC, DDC
DDC
Insekten
Gefroren
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Dopa Decarboxylase
Assay-Standard
His-Tag