Learn More
CX3CL1, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem CX3CL1 (NP_002987.1) (Met 1-Arg 339) kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10636H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277005
  • 457.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
19-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemokin-Ligand 1 (C-X3-C Motiv) (CX3CL1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit mit biotinyliertem, rekombinanten, humanem CX3CL1-His beim Binden mit immobilisiertem, rekombinantem Maus-CD4-His (Herst. Nr. 50134-M08) in einem funktionellen ELISA zu konkurrieren
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
35 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
ABCD-3, C3Xkine, CXC3, CXC3C, NTN, NTT, SCYD1, Fraktalkin, Neurotactin
CX3CL1
Chemokine und Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
6376
PAGE
50 μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Chemokin-Ligand 1 (C-X3-C Motiv)
His-Tag