Learn More
CTSS Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Pro-Form von humanem CTSS (NP_004070.3) (Met 1-Ile 331) kodiert und am Carboxy-Terminal mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10487H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276815
  • 235.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin S (CTSS), rekombinantes, humanes Protein, wird in gefrorenem Format geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit ein fluorogenes Peptidsubstrat zu spalten (7-Methoxyoumarin-4-yl) Acetyl-Arg-Pro-Lys-Pro-Val-Glu-Nva-Trp-Arg-Lys (2, 4-Dinitrophenyl)-NH2 R∓D Systems Kat. Nr. ES002). Die Spaltung von ES002 kann anhand der Anregungs- und Emissionswellenlängen von 320 nM bzw. 405 nM gemessen werden. Die spezifische Aktivität beträgt >300 pmol/min/μg
  • Rezeptur: 12.5mM MES, 0.075 M NaCl, 10 % Glycerin, pH-Wert 6.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
MGC3886, CTSS
CTSS
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
37 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Cathepsin S
His-Tag