Learn More
CDH17 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem CD17 (Q12864-1) (Met 1-Met 787) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11360H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278545
  • 126.00 CHF / 5 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cadherin17, LI-Cadherin (Leber-Darm) (CDH17), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit des immobilisierten Proteins die Adhäsion von humanen Brust-Adenokarzinomzellen MCF-7 zu unterstützen. Bei Zugabe von 5 x 104 Zellen/Well zu den mit rekombinantem, humanem Cadherin-17 beschichteten Platten (0.8 μg/ml mit 100 μl/Well) werden ca. >50 % nach 1 Stunde bei 37 °C anhaften
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
87 kDa
5 μ g
Interzelluläres Adhäsionsmolekül
CDH16, FLJ26931, HPT-1, HPT1, mgC138218, mgC142024
CDH17
Zellstruktur/Organellproteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Cadherin 17, LI Cadherin (Leber-Darm)
Assay-Standard
Säugetiere