Learn More
CD9 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die zweite extrazelluläre Domäne (Ser 112-Ile 195) von humanem CD9 (NP_001760.1) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag und am N-Terminus mit einem Signalpeptid fusioniert
Marke:  Invitrogen 11029H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237595
  • 236.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD9-Molekül (CD9), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA: 1. Immobilisierter, humaner CD19 kann bei 2 μg/ml (100 μl/Well) biolytinierten, humanen CD9 mit einem linearen Bereich von 0.032 bis 0.8 μg/ml binden; 2. Immobilisierter Maus CD19 kann bei 20 μg/ml (100 μl/Well) biolytinierten, humanen CD9 mit einem linearen Bereich von 0.032 bis 0.8 μg/ml binden; 3. Immobilisierter, humaner CD21 kann bei 2 μg/ml (100 μl/Well) biolytinierten, humanen CD9 binden. Die EC50 von biotinyliertem, humanem CD9 beträgt 1.76 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
11 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
CD9-Molekül
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
MIC3, TSPAN29, GIG2, CD9
CD