Learn More
CD69 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem CD69 (NP_001772.1) (Ser 62-Lys 199) kodiert und am N-Terminus mit einem Signalpeptid und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11150H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228315
  • 138.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD69-Molekül (CD69), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine bei der Proteinstukturanalyse und in zellbiologischen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
17.4 kDa
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Verkürzt/rekombinant
CLEC2C, CD69
CD
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
969
PAGE
5 μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
CD69-Molekül
His-Tag