Learn More
CD38 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem CD38 (NP_001766.2) (Val 43-Ile 300) kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10818H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277235
  • 990.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ADP-Ribosyl-Cyclase (CD38), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
952
PAGE
50 μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
CD38-Molekül
Assay-Standard
Säugetiere
Lyophilisiert
31.3 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
T10, CD38
CD
CD-Proteine
His-Tag