Learn More
CD24, rekombinantes, humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die den CD24 (NP_037362.1) ohne das Propeptid (Met 1-Gly 59) kodiert und am C-Terminus mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 11030H02H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267595
  • 210.00 CHF / 25 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 27-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cluster of Differentiation 24 (CD24), rekombinantes, humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
100133941
PAGE
5 x 5μ g
C-Terminal
Glykoproteine|Interzelluläres Adhäsionsmolekül
CD24A, FLJ22950, FLJ43543, mgC75043
CD
CD-Proteine
IgG1-Fc-Tag
Lyophilisiert
30 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
<1 EU/μg
CD24-Molekül
Assay-Standard
Säugetiere