Learn More
C2 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die den Vorläufer von humanem C2 (NP_000054.2) (Met 1-Leu 752) kodiert, der zu einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10154H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274755
  • 198.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
19-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komplementkomponente-2 (C2), rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, ein kolorimetrisches Peptidsubstrat, N-Carbobenzyloxy-Gly-Arg-ThioBenzylester (Z-GR-SBzl), in Gegenwart von 5, 5-Dithiobis (2-Nitrobenzoesäure) (DTNB) zu spalten; die spezifische Aktivität ist >100 Pmol/min/μg
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Komplement
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
82.5 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Komplementkomponente 2
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
C2, CO2, DKFZp779M0311
C2