Learn More
APP, rekombinantes, humanes Protein, N-His.GST-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Aminosäuren (Asp 672-Val 711 ) des humanen Amyloid-Beta-A4-Proteins (APP770) (P05067-1 ) kodiert, entsprechend dem Beta-Amyloid-Protein 40, und mit dem N-terminalen Polyhistidin-markierten GST-Tag am N-Terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 10703H20E125
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237105
  • 183.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beta-Amyloid-Vorläufer (A4) (APP), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit biotinylierten, rekombinanten, humanen AGER (Herst. Nr.11629-HCCH) in einem funktionellen ELISA zu binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 500 mM NaCl, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
31.8 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
Beta-APP40
APP
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
351
PAGE
5 x 5μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Amyloid-beta (A4), Vorläuferprotein
GST-Tag, His-Tag