Learn More
APOA1 (APOAI), rekombinantes, humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Pro-Form von humanem APOA1 (CAA26097.1) (Met 1-Gln 267) kodiert und am C-Terminus mit dem Fc-Bereich von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10686H02H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267045
  • 94.75 CHF / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 27-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Apolipoprotein A-I (APOAI), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit die Proliferation von humanen, zervikalen Epithelkarzinomzellen des HeLa-Stamms zu hemmen. Die ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 2.5 bis 10 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
55 kDa
5 μ g
Weitere Proteine
APOA1, mgC117399
APOA1
Weitere Proteine
IgG1-Fc-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Apolipoprotein A-I
Assay-Standard
Säugetiere