Learn More
ANPEP, Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Metalloprotease-Domäne (Lys 69-Lys 967, 603 Met/Ile) der reifen Form von humanem ANPEP (NP_001141.2) mit dem Signalpeptid am N-Terminus und einem Polyhistidin-Tag am C-Terminus kodiert
Marke:  Invitrogen 10051H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234555
  • 236.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ANPEP(Alanin-Aminopeptidase), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit das fluorogene Peptidsubstrat, Ala-7 -Amido-4-Methylcumarin (Ala-AMC), zu spalten, beträgt die spezifische Aktivität >2500 pmol/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 25 mM MES, 0.15 M NaCl, pH-Wert 6.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
104.2 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Alanin(Membran)-Aminopeptidase
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
ANPEP, APN, CD13, LAP1, PEPN, gp150
ANPEP