Learn More
ACP1, rekombinantes, human Protein, GST-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humane ACP1 (AAI06012.1) (Met 1-His 158) kodiert und am N-Terminus mit einem GST-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10957H09E250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267445
  • 1100.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Saure Phosphatase 1, löslich (ACP1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit, ein Substrat, p-Nitrophenylphosphat (pNPP), zu spalten, beträgt die spezifische Aktivität >65 nmol/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
44.3 kDa
5 x 50μ g
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Saure Phosphatase 1, löslich
GST-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Human
HAAP, mgC111030, mgC3499
ACP1