Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzelwell-Reagenzienreservoirs mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11330275 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
86 ml
90 ml
92 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kanäle:
1 Bodentrog
384 Bodentröge
96 Bodentröge
Verpackung:
25/Karton
Einzeln verpackt; 25/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11330275
Marke: Axygen™ RESSW384LP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Langlebig und kostengünstig
  • Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 92 ml
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Verpackung 25/Karton
Kanäle 384 Bodentröge
Einwegprodukt Ja