Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken, Steigung 1:5
Geschliffene und polierte Absperrhähne mit Steigung 1:5 ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 286457208
Additional Details : Gewicht : 0.01880kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814798
  • 232.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne mit alternativer Steigung 1:5 sind Absperrhähne, die mit entsprechenden Hahnküken aus PTFE fettfreies Arbeiten ermöglichen und insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet sind.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
  • Hahnhülse geschliffen und poliert, ohne Küken
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Steigung 1:5
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Boro 3.3
28 NS
5/Packung
15 mm
ja
1,8 mm
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen