Learn More
Skytec™ Einweghandschuh AQL 0,65 TX566
Artikelnummer. 30689994 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30689994 Groß 50 Stück
30689998 Extraklein 50 Stück
30690000 Klein 50 Stück
30689991 Mittel 50 Stück
30689989 Extragroß 50 Stück
30689999 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30689994 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00566IH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80 CHF
    10.75 CHF / 50 Stück
    Sparen 4.05 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger, puderfreier Handschuh mit verlängerter Stulpe zum Schutz des Unterarms
Nitril-Einweghandschuh mit einem AQL-Wert von 0,65. Doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin), extrem robust und mit höherer Chemikalien- und Durchstoßbeständigkeit als herkömmliche Nitril-Einwegartikel
  • 100% hochwertiges Nitril
  • Handflächenstärke 0,14 mm, Gewicht 10 g (Größe M)
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 0,65
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Verlängerte Manschette (300 mm Länge) zum Schutz des Unterarms
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Silikonfrei, daher geeignet für Klebe- und Lackierarbeiten (Farben, Lacke, Grundierungen, Klebstoffe)
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455
Chlorinated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
Farbe Purpur
Finger Thickness (English) 4,72 in.
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,72 in.
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 4,72 in.
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, P, T
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage