Learn More
Masterflex™ Einweg-, gammabestrahltes Probenahmeflaschen-Set
Artikelnummer. 16609571
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16609571
Marke: Masterflex™ 9564426
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Masterflex™ Einweg-, gammabestrahlte Probenahmeflaschen-Set ermöglicht die sichere Übertragung, Probenahme und Lagerung biopharmazeutischer Produkte und Reagenzien
  • Die sichere, einteilige Verschluss-/Schlauchbaugruppe verhindert Kontamination und Produktverlust durch lose Verbindungen
  • Die Baugruppen sind gammabestrahlt – eliminiert Arbeits- und Validierungskosten im Zusammenhang mit der Montage und Reinigung
Spezifikation
Beschreibung Gammabestrahlt
Kapazität (metrisch) 1.000 ml