Learn More
Cole-Parmer™ Filler Nozzle 1/8' ID
Artikelnummer. 11775878
Click to view available options
Schlauchanschluss:
1/16 in.
1/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775878
Marke: Cole-Parmer™ 3061901
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduce filler line downtime and risk of cross-contamination.
Cole-Parmer Düseneinfüll-Anschlussstücke für Reinigung, Sterilisation und Validierung, Polycarbonat-Basis, Edelstahlnadel, zur Verwendung mit:Für Reinigung, Sterilisation und Validierung, Menge:Je 1
  • Geringere Kosten für Reinigung, Sterilisation und Validierung
  • Mehr Flexibilität bei der Chargenplanung und Produktentwicklung
  • Maßtoleranzen von +/-0,05 % für garantierte Wiederholbarkeit
Spezifikation
Material Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 0,15 cm
Gesamtlänge (metrisch) 10,16 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinigung, Sterilisation und Validierung
Sterilität Unsteril
Flussrate Abhängig von der verwendeten Pumpe
Schlauchanschluss 1/16 in.
Enthält Düse
Produkttyp Einweg-Fülldüse