Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Katheteransatz
Speziell für den Einsatz in der Humanmedizin konzipiert. Poulten Graf™ Zweiteilige Einmalspritzen mit Katheteransatz gewährleisten hohe Qualität und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Marke: Poulten Graf™ 7 41812
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gefertigt gemäß ISO 7886, ISO 7864 und ISO 8537
- PVC-frei und ungiftig
- Sterilisiert mit Ethylenoxid gemäß DIN 13098 und versandt in Blisterpackungen
- Extrem dicht mit einem transparenten, leichtgängigen Arbeitszylinder
- Siebdruckgraduierung
Spezifikation
Ja | |
Polypropylene | |
2-teilige Spritze mit Katheterspitze | |
30 Packung | |
Katheterspitze | |
Steril |
CE | |
Siebdruckgraduierung | |
Ja | |
50 bis 60 ml | |
Ja |