Learn More
VistaLab™ Technologies Fixvolumen-BioNatural-Pipetten von Ovation
Artikelnummer. p-8014190
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
200 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11992225
Marke: VistaLab™ Technologies 11570250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Präzises Pipettieren mit dieser Eintaktpipette. VistaLab™ Ovation BioNatural Pipetten mit festem Volumen eignen sich hervorragend zum Pipettieren exakter Flüssigkeitsmengen ohne Abweichungen.
  • Ansaugen und Dispensieren: Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Kontakt oder Daumeneinsatz.
  • Spitzenabwurf: Eine kraftsparende Entriegelungstaste aktiviert den Spitzenabwerfer. Ein sanfter Druck sorgt dafür, dass die Kräfte für den Spitzenabwurf deutlich unter den von ergonomischen Schwellenwerten liegen
  • Spitzenaufnahme: Der Anwender steckt die Düse in eine Spitze und drückt sie leicht nach unten, bis sie einrastet. Für eine gute Abdichtung ist keine übermäßige Kraft oder Drücken erforderlich
  • Einweg-Düse mit Flüssigverschluss: Nicht jedes Pipettieren erfordert eine gefilterte Spitze, aber jede Pipette sollte vor Kontamination geschützt werden. Die Ovation wird mit einer gefilterten Düse geliefert, die keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lässt.
Spezifikation
Beschreibung Einzelstreich
Farbe Violett
Material Polycarbonat ABS
Modell F1
Anzahl Kanäle 1
Typ Fixvolumen-BioNatural-Pipette von Ovation
Volumen (metrisch) 200 μl
Präzision 0,5%
Menge Je 1 x
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (angloamerikanisch) 7 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.