Description
- Dank ihres schlanken Designs und der verstellbaren Fingerauflage liegt die Pipette perfekt in der Hand und ist somit ergonomisch und komfortabel in der Anwendung, auch bei längeren Pipettiersitzungen.
- Damit Sie jederzeit flexibel bleiben, Transferpette™ Die Pro-Version bietet zwei Einstellmöglichkeiten:
- Einfache Kalibrierung für dauerhafte Justierung ohne Werkzeug
- Benutzereinstellung zur schnellen, reversiblen Anpassung an veränderliche Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften
- Der Transferpette™ Das Modell Pro besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen integrierten Kantenschutz, wodurch es robust und langlebig ist. Sie ist vollständig autoklavierbar (121 °C) und als Ein- und Mehrkanalpipette erhältlich.
Nutzungsbeschränkungen:
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen +15 °C °und +40 °C (59 °F °bis 104 °F) °liegen. Andere Temperaturen auf Anfrage.
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität: 260 mPa ·s
- Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit gegebenenfalls angepasst werden.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | <±0,6 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Dunkelblau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitze 50 bis 1000 μL |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | D-1000 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Programmierbar | Nein |
| Show More |