Learn More
Biochrom Cell Holder 10-50 mm pathl.,
Beschreibung
- Einzelküvettenhalter
- 10 bis 50 mm Schichtdicke
- Zubehör für Ultrospec 2100 pro-Spektralphotometer
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 |
| Beschreibung | Einzelküvettenhalter |
| Typ | 1-fach-Küvettenhalter |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraspec 2100 Pro Spektralphotometer |
| Schichtdicke | 10 bis 50 mm |
| Form | Round |