Learn More
Einwegkalibrierungspuffer, farbcodiert
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 90 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Farbcodiert nach pH
- Gemischte Packung mit 6 x 90 ml-Packungen zur pH-Elektrodenkalibrierung bei 25° C
- Getestet und zertifiziert durch Reagecon’s ISO 17025-akkreditierte Testmethode.
- Komfort - spart Zeit, effizientere Kalibrierung, vermeidet Abfall und Verschütten.
- Mobilität - einfach zu lagern und zu transportieren, ermöglichen eine Kalibrierung im Außeneinsatz oder direkt in der Anlage.
- Wirtschaftlich - Kein Abfallpuffer, Becher nicht erforderlich.
- Genauigkeit - die Möglichkeit einer Kontamination wird ausgeschlossen, was zu einer erhöhten Zuverlässigkeit der Ergebnisse führt.
- Rückverfolgbarkeit - Jeder Behälter ist mit Chargennummer und Verfallsdatum gekennzeichnet, Puffer sind direkt NIST-rückführbar. Standards
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot, Gelb, Blau |
pH | pH 4; pH 7; pH 10 ± 0.01 |
Menge | 6 x 90 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 4.00 / 7.00 / 10.00 ± 0.01 @25ºC Certified Traceable to N.I.S.T.
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einwegkalibrierungspuffer, farbcodiert >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur