missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simvastatin, TRC

Artikelnummer. 30012366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012366 50 mg 50 Milligramm
30004072 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS48500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79902-63-9
Summenformel C25 H38 O5
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
Synonym Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Simvastatin, Apo-Simva, Apo-Simvastatin, Bestatin 20, Cholestat, Co-Simvastatin, Denan, Egilipid, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, Lycostatin, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Novo-Simvastatin, Pms-simvastatin, Rechol, Simastin 20, Simcovas, Simgal, Simi 20, Simlip, Simlip 20, Simlo 20, Simlup 20, Simovil, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvahexal, Simvas, Simvastatin lactone, Simvasterol, Simvastol, Simvofix, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Starstat 20, Synvinolin, Valemia, Vasilip, Vastan, Vazilip, Velostatin, Ximve, Zocor, Zocor Forte, Zocord, Zorced, Zosta
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-Oxooxan-2-yl]Ethyl]-3,7-Dimethyl-1,2,3,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-Dimethylbutanoat
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Simvastatin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formelmasse 418.2719
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.