missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simvastatin-Hydroxysäure-Ethylester, TRC

Artikelnummer. 17910555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17910555 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17910555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS48503550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 864357-87-9
Summenformel C27 H44 O6
Molekulargewicht (g/mol) 464.63
Synonym 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethylbutanoyloxy)-2,6-Dimethyl-1,2,6,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-Dihydroxyheptanoat
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@H](C)C[C@H](OC(=O)C(C)(C)CC)[C@H]12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H44O6/c1-7-27(5,6)26(31)33-23-14-17(3)13-19-10-9-18(4)22(25(19)23)12-11-20(28)15-21(29)16-24(30)32-8-2/h9-10,13,17-18,20-23,25,28-29H,7-8,11-12,14-16H2,1-6H3/t17-,18-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Formelmasse 464.3138
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.