Learn More
Simvastatin-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Simvastatin-d6 |
| CAS | 1002347-71-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C25H32D6O5 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2,2-(Dimethyl-d6)butanoic Acid(1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro -3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl] -1-naphthalenyl Ester, (+)-Simvastatin-d6, Cholestat-d6, Lipex-d6, Novo-Simvastatin-d6, Simvotin-d6, Sinvacor-d6, Statin-d6, Zocor-d6, Zorced-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i4D3,5D3 |
| SMILES | [H][C@@]12C(C=C[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@]3([H])OC(C[C@@H](O)C3)=O)=C[C@H](C)C[C@@H]1OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O |
| IUPAC-Name | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl] 2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.6 |
| Mehr anzeigen |