Learn More
Simvastatin-d6, TRC
Artikelnummer. 30409509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409509 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30409509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS4850021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simvastatin-d6
CAS 1002347-71-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C25H32D6O5
Menge 1 mg
Synonym 2,2-(Dimethyl-d6)butanoic Acid(1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro -3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl] -1-naphthalenyl Ester, (+)-Simvastatin-d6, Cholestat-d6, Lipex-d6, Novo-Simvastatin-d6, Simvotin-d6, Sinvacor-d6, Statin-d6, Zocor-d6, Zorced-d6
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i4D3,5D3
SMILES [H][C@@]12C(C=C[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@]3([H])OC(C[C@@H](O)C3)=O)=C[C@H](C)C[C@@H]1OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl] 2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 424.6
Formelmasse 424.3096
Reinheit (%) >95