Learn More
Simvastatin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315688 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315688 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16970100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Simvastatin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H38 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (9CI), (+)-Simvastatin, Cholestat, Denan, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Rechol, Simcor, Simovil, Simvastatin lactone, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Statin, Synvinolin, Valemia, Velostatin, Zocor, Zocord, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha,3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-Oxooxan-2-yl]Ethyl]-3,7-Dimethyl-1,2,3,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-Dimethylbutanoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
Menge 1 mL
Formelmasse 418,2719 g/mol