Learn More
Simport™ Scientific T100 BIOTUBE™ Röhrchengestelle
Für den Einsatz im Kühlschrank, Gefrierschrank oder Wasserbad und ideal für das Einfrieren und Lagern von Proben geeignet
auf Anfrage
Spezifikation
Aufnahmevermögen | Röhrchen (1,2 ml) |
---|---|
Material | Polypropylene |
Positionen | 96 |
Menge | 10/Cs. |
Beschreibung
Mit vier Beinen, kann vom Boden der Box entfernt und als freistehende Stütze auf einen Labortisch gestellt werden
- Kann für eine verbesserte Luftzirkulation um die Röhrchen in einen Kühl- oder Gefrierschrank oder in ein Wasserbad zur kontrollierten Erwärmung der Röhrchen und ihres Inhalts gestellt werden
- 96 Wells, mit Abständen zwischen den Mittelpunkten benachbarter Wells gemäß Standard
- Farbcodierungssystem mit farbigen austauschbaren Kunststoffgittern
- Leicht ablesbare Zahlen und Buchstaben auf der Boxabdeckung zur Probenidentifizierung
- Ideal auch für die Lagerung, das Einfrieren und den Transport von Reagenzien und Proben
- Erhältlich in rot, blau, grün und gelb
Spezifikation
Röhrchen (1,2 ml) | |
Polypropylene | |
96 | |
10/Cs. |