Learn More
Simport™ Scientific Swingsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten
Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
Beschreibung
Beschreibung
Die aus einem speziellen Polymer hoher Dichte geformten Kassetten halten Proben sicher in Flüssigkeiten eingetaucht und sind vollkommen beständig gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel.
  • Das spezielle Scharnier hält Basis und Abdeckung sicher zusammen, sodass die Kassetten wiederholt geöffnet und geschlossen werden können
  • Die Abdeckung kann leicht entfernt und wieder eingesetzt werden, ohne dass die Probe verloren geht
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific Swingsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten