Learn More
Simport™ Scientific Manipulationssichere Schraubverschlüsse
Für alle Anwendungen, bei denen eine manipulationssichere Versiegelung für höchste Sicherheit und Probenintegrität erforderlich ist
Marke:  Simport™ Scientific T552-30WTP
Additional Details : Gewicht : 1.82000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15818712
  • 63.49 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab
04-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Lippendichtung
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyethylen
  • Mit langem Rock und superschnellem Fadendesign
  • Kann mit einer einzigen Umdrehung entfernt oder versiegelt werden
  • Mit auslaufsicherer Versiegelung
Spezifikation
Spezifikation
30 ml serumfreie, nicht sterile Transportröhrchen
Polyethylen
Lippendichtung
Manipulationssicherer Schraubverschluss
Weiß