Learn More
Simport™ Scientific Manipulationssichere Schraubverschlüsse
Für alle Anwendungen, bei denen eine manipulationssichere Versiegelung für höchste Sicherheit und Probenintegrität erforderlich ist
auf Anfrage
Beschreibung
- Aus Polyethylen
- Mit langem Rock und superschnellem Fadendesign
- Kann mit einer einzigen Umdrehung entfernt oder versiegelt werden
- Mit auslaufsicherer Versiegelung
Spezifikation
Weiß | |
Polyethylen |