Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M511 Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten
Eine neue Generation von Kassetten mit vier quadratischen Fächern
Spezifikation
Verschlusstyp | Integral Lid |
---|---|
Material | Acetal Polymer |
Schreibflächenwinkel | 45° |
Beschreibung
- Aus Acetal-Polymer
- Das Design verfügt über eine einzigartige versenkte Abdeckung
- Die Kassetten sind dünner, wodurch mehr in automatischen Etikettiermaschinen gestapelt werden können
- Jede Kassette verfügt über vier quadratische Fächer mit einer Größe von 13 mm
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Bestellinformation
3 x 500/Cs.
Spezifikation
Integral Lid | |
Acetal Polymer | |
45° |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M511 Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten