Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M510 SL Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten in QuickLoad™-Schnellladehülsen
Eine neue Generation von Kassetten, vorgepackt für den Einsatz in automatischen Kassettenetikettiergeräten
Spezifikation
Material | Acetal Polymer |
---|---|
Poren | Slots |
Schreibflächenwinkel | 45° |
Beschreibung
- Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
- Aus Acetal-Polymer
- Die transparente Hülle ermöglicht eine klare Sicht auf die Kassetten während des Druckens
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet werden und wird sich immer wieder sicher verriegeln
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Spezifikation
Acetal Polymer | |
Slots | |
45° |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M510 SL Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten in QuickLoad™-Schnellladehülsen