Learn More
Simport™ Scientific M480 Einbettkassetten für den Einmalgebrauch
Zum Halten und Identifizieren von Gewebeproben in Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren während der In-vitro-Diagnostik
Beschreibung
- Hergestellt aus Acetal-Polymer und beständig gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel
- Diese Kassetten passen sicher in Spannadapter für Mikrotome
- Für Standard-Metalldeckel, die Proben während der Verarbeitung sicher halten
- Schräge Schreibfläche zur einfachen Probenidentifizierung
- In drei Farben erhältlich
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
| Acetalpolymer |