Learn More
Vitlab™ Simplex II Flaschenaufsatz-Dispenser
Artikelnummer. 15634854
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2,0 ml
0,5 bis 5,0 ml
1,0 bis 10,0 ml
10,0 bis 100,0 ml
2,5 bis 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15634854 1,0 bis 10,0 ml 1 Stück
15670915 0,2 bis 2,0 ml 1 Stück
15624854 0,5 bis 5,0 ml 1 Stück
15680915 2,5 bis 25 ml 1 Stück
15600925 10,0 bis 100,0 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15634854 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 1621505
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Simplex II Flaschenaufsatz-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.
  • Direktverdrängungskolben mit breiter PFA-Dichtung verhindert Kristallisationsansammlung
  • Die Einstellungen werden durch die innenliegende Bogenführung und den praktischen Schraubmechanismus schnell und präzise vorgenommen
  • Verschraubbarer Lüftungsstopfen zum einfachen Anschluss eines Trockenschlauches
  • Das schraubbare Auslassventil ist mit einem zusätzlichen Sicherheitskolben ausgestattet und schließt den Dosierkanal, wenn kein Dispensschlauch installiert ist, sodass kein Medium austreten kann
  • Ausgestattet mit einem Verdrängerkolben und einer Fluorkunststoffdichtlippe (PFA) an der Zylinderwand
  • Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
  • Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1,0 bis 10,0 ml