Learn More
VITLAB™ Simplex™ Spender
Marke: VITLAB™ 1621507
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
Die einfache und sichere Handhabung hat diese Flaschenaufsatz-Dispenser so beliebt gemacht.Schnelle, einfache und präzise Volumeneinstellung
Kein Nachtropfen bei aufgesteckter Kanülenverschlusskappe
Hochwertige Materialien (PTFE, PFA, FEP, Borosilikatglas, Platin-Iridium) garantieren höchste chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Lösemittel und Basen
Ein direktverdrängender Kolben mit PFA-Dichtung vermindert das Auskristallisieren von Flüssigkeiten und damit das Festsetzen des Kolbens
Für die Reinigung einfach zerlegbar, ohne Werkzeug
Komplett autoklavierbar bei 121°C
Gerät um 360° frei auf der Flasche drehbar
Konformitätsbescheinigt nach DIN 12600
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-5:
Richtigkeit = ±0,5%, bei Nennvolumen 2,5mL = ±0,6%
Variationskoeffizient = 0,1%
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser, 3 PP Adapter (siehe Tabelle), 1 Teleskop-Ansaugrohr (200 - 350mm), 1 Montageschlüssel, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat mit Angabe der Prüfwerte.
Volumen: 5,0 - 50,0mL
Teilung: 1,00mL
Gewinde: 45 GL
Adapter: GL 32, 38, S 40
Spezifikation
≤±0.5 % | |
Dispenser | |
DIN EN 285, DE-M-Markierung | |
5 bis 50 ml |