Learn More
Motic™ SIMPLE ADD ON POLARIZER
Artikelnummer. 11783197
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope Serie BA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11783197 Mikroskope Serie BA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11783197 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101000300741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40 CHF
    32.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.12 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beleuchtet die Probe, während der Analysator das erkannte Licht beschränkt Der Motic™ Anbau-Polarisationsfilter ist für die Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
  • Nur in Verbindung mit einem Analysator
  • Beleuchtet die Probe, während der Analysator das erkannte Licht beschränkt
Spezifikation
Typ Polarisierungsfilter
Beschreibung Nur in Verbindung mit einem Analysatorfilter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenbeleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope Serie BA
Menge Je 1