Learn More
Simazin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316152 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316152 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16950000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simazine
CAS 122-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Simazine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C7 H12 Cl N5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2,N4-diethyl-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N,N'-diethyl- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4,6-bis(ethylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-s-triazine, 2,4-Di(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-sym-triazine, 2-Chloro-4,6-di(ethylamino)triazine, 4,6-Bis(ethylamino)-2-chlorotriazine, 6-Chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Aktinit S, Aquazine, Azotop, Batazina FLO, Bitemol S 50, CAT, CAT (pesticide), CDT, CET, G 27692, Geigy 27692, Gesatop, Gesatop 50, Gesatop D, H 1803, Herbatoxol S, Herbazin, Herbazin 50, Herbex, Herbex (pesticide), Herboxy, Hungazin DT, NSC 25999, Premazine, Princep, Radocon, Radokor, Sim-Trol 4L, Simanex, Simatox, Simatsin-neste, Simazin, Simazin S 50, Simazine 50, Simazine 80W, Symazine, Tafazine, Tafazine 50W, Taphazine, Triazine A 384, W 6658, Yrodazin
InChI-Formel InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
IUPAC-Name 6-Chlor-2-N,4-N-Diethyl-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 201.66
Menge 100 mg
Formelmasse 201.0781 g/mol