Learn More
Silberdraht, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver |
| Farbe | Silber |
| Aussehen | Silver-colored wire |
| Dichte | 10.5g/cm3 |
| Menge | 100 cm |
| Geruch | Characteristic |
| Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
| Form | Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |