Learn More
Silberdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
1000 cm
Packungsgröße:
1000 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377117 250 cm -
11367117 50 cm 50 Zentimeter
11387117 1000 cm 1000 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011466.CB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.68 CHF
    229.65 CHF / 250 Zentimeter
    Sparen 60.03 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 8.24 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Menge 250 cm
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser