Learn More
Silberdraht, 0.64 mm (0.025 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11369488
Change view
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Unit Size:
10 Meter
2 Meter
50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11369488 2 m 2 Meter
11359488 10 m 10 Meter
11349488 50 m 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11369488 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043325.G2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. 3.4 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 10.5g/cm3
Menge 2 m
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 0.64 mm (0.025 Zoll) Durchmesser