Learn More
Silberdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 m
10 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374098 2 m 2 Meter
11394098 10 m 10 Meter
11384098 50 m 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041390.G2
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 2.06 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 10.5g/cm3
Menge 2 m
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser