Learn More
Silberdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304188
Change view
Click to view available options
Menge:
25 m
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
500 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304188 100 m 100 Meter
11324188 25 m 25 Meter
11314188 500 m 500 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041455.H4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. 0.51 g/m; Härte: hart
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 10.5g/cm3
Menge 100 m
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser